Merck
ERMFD069
Korundpulver (Partikelgrößenverteilung)
ERM®, certified reference material
Synonym(e):
Corundum
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
InChI
1S/2Al.3O
InChIKey
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)