Merck
GF64376871
Aluminiumoxid
sphere, 0.5 mm diameter, 50 pcs, tolerance +/-2.5um
Synonym(e):
AL606810
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 643-768-71
Durchmesser
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)