ERMBF431B
Kartoffel GVO Standard AV43-6-G7
100% AV43-6-G7, for the detection of GMO Potato (AV43-6-G7) with PCR
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
for the detection of GMO Potato (AV43-6-G7) with PCR
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
ERMBF431B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)