Merck
E7889
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz -Lösung
for molecular biology, 0.5 M in H2O, DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
Synonym(e):
EDTA Dinatriumsalz, EDTA-Na2, Ethylendinitrilo-tetraessigsäure Dinatriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
[-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.21
Beilstein:
3822669
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.31
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Sterilität
0.2 μm filtered
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: chelator
Konzentration
0.5 M in H2O
pH-Wert
7.5-8.5
Eignung
suitable for molecular biology
Anwendung(en)
microbiology
Fremdaktivität
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
SMILES String
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA) ist eine mehrwertige Säure. Die vier Carbonsäure- und zwei Aminogruppen mit Valenzelektronen von EDTA können Calcium und verschiedene andere Metallionen chelatisieren.
Ethylendiamintetraessigsäure-Dinatriumsalzlösung ist ein für die Molekularbiologie geeigneter Chelatbildner.
Anwendung
Ethylendiamintetraessigsäuredinatriumsalz-Lösung wird wie folgt verwendet:
  • in Tris-Salzsäure (HCl) für den Aufschluss von Proteinase-K zum Bestimmen der Menge von DNA in der Corneaprobe
  • mit Papain für den Aufschluss von Corneaproben zur Quantifizierung des Glykosaminoglykan(GAG)-Gehalts
  • bei der Vorbehandlung zum Ablösen von Epithelzellen, die auf eine Konfluenz von 80 % gezüchtet wurden
  • zum Herstellen von Stammlösungen für Lysepuffer
  • bei der Herstellung von Harnstofflysepuffer
Leistungsmerkmale und Vorteile
Molekularbiologische Qualität
Angaben zur Herstellung
Aufbereitet in 18-Megohm-Wasser mit EDTA der molekularbiologischen Güteklasse (E 5134)
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Vergleichbares Produkt
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marta Filipiak et al.
Fish physiology and biochemistry, 38(2), 355-362 (2011-05-27)
The aim of this study was to compare DNA content in hepatocyte and erythrocyte nuclei of the European sunbleak, Leucaspius delineatus, in relation to nuclear and cell size by means of flow cytometry and fluorescence microscopy. The DNA standards, chicken
Yi-Yuan Ke et al.
Foods (Basel, Switzerland), 10(1) (2021-01-21)
Isothiocyanates (ITCs) are important functional components of cruciferous vegetables. The principal isothiocyanate molecule in broccoli is sulforaphane (SFN), followed by erucin (ERN). They are sensitive to changes in temperature, especially high temperature environments where they are prone to degradation. The
Yongchao Dou et al.
Cell, 180(4), 729-748 (2020-02-16)
We undertook a comprehensive proteogenomic characterization of 95 prospectively collected endometrial carcinomas, comprising 83 endometrioid and 12 serous tumors. This analysis revealed possible new consequences of perturbations to the p53 and Wnt/β-catenin pathways, identified a potential role for circRNAs in
Joshua B Black et al.
Cell reports, 33(9), 108460-108460 (2020-12-03)
Technologies to reprogram cell-type specification have revolutionized the fields of regenerative medicine and disease modeling. Currently, the selection of fate-determining factors for cell reprogramming applications is typically a laborious and low-throughput process. Therefore, we use high-throughput pooled CRISPR activation (CRISPRa)
Ci Chu et al.
Molecular cell, 44(4), 667-678 (2011-10-04)
Long noncoding RNAs (lncRNAs) are key regulators of chromatin state, yet the nature and sites of RNA-chromatin interaction are mostly unknown. Here we introduce Chromatin Isolation by RNA Purification (ChIRP), where tiling oligonucleotides retrieve specific lncRNAs with bound protein and