Merck
E0085000
Eicosapentaensäure-ethylester
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H34O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.50
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
eicosapentaenoic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C22H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h12-21H,3-11H2,1-2H3/b13-12+,15-14+,17-16+,19-18+,21-20+
InChIKey
DTEMJWLYSQBXEL-MBFZXKRTSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Eicosapentaenoic acid ethyl ester EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yoshiyuki Kimura et al.
Cancer science, 96(7), 441-450 (2005-08-02)
The aim of the present work was to compare the effects of eicosapentaenoic acid (EPA) ethylester and EPA derivatives (EPAD) on tumor growth and metastasis to the lung in tumor-bearing mice. Because EPA is very unstable during long-term storage, the
Eicosapentaenoic acid (EPA) from highly concentrated n-3 fatty acid ethyl esters is incorporated into advanced atherosclerotic plaques and higher plaque EPA is associated with decreased plaque inflammation and increased stability.
Antonis Zampelas
Atherosclerosis, 212(1), 34-35 (2010-07-20)
Terry A Jacobson
Expert review of cardiovascular therapy, 10(6), 687-695 (2012-08-17)
ω-3 fatty acids reduce triglyceride (TG) levels, but corresponding increases in low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) levels may compromise achievement of lipid goals in patients with elevated cardiovascular risk. AMR101 is an investigational agent containing ≥96% of pure icosapent ethyl (the
Agnes K Ayton et al.
Prostaglandins, leukotrienes, and essential fatty acids, 71(4), 205-209 (2004-08-11)
Anorexia nervosa (AN) carries the highest risk of morbidity and mortality amongst psychiatric disorders. The efficacy of current treatment approaches is limited. Despite the fat-phobic nature of the disease, poly-unsaturated fatty acids (PUFAs) have not received much research attention. Patients
Christie M Ballantyne et al.
The American journal of cardiology, 110(7), 984-992 (2012-07-24)
AMR101 is an ω-3 fatty acid agent containing ≥96% pure icosapent-ethyl, the ethyl ester of eicosapentaenoic acid. The efficacy and safety of AMR101 were evaluated in this phase 3, multicenter, placebo-controlled, randomized, double-blinded, 12-week clinical trial (ANCHOR) in high-risk statin-treated