Merck
D0700000
Dexamethason
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(11β,16α)-9-Fluor-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion, 9α-Fluor-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion, 9α-Fluor-16α-methylprednisolon, Prednisolon F
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H29FO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
392.46
Beilstein:
2066651
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
EP
API-Familie
dexamethasone
Verpackung
pkg of 50 mg
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagerbedingungen
protect from light
mp (Schmelzpunkt)
262-264 °C (lit.)
Löslichkeit
water: <0.1 g/L
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
InChIKey
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C1(2908)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Dexamethasone EP reference standard may be used as a pharmaceutical primary standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations, and biological samples by various analytical techniques.
Biochem./physiol. Wirkung
Glucocorticoid entzündungshemmendes Mittel. Reguliert T-Zell-Überleben, Wachstum und Differenzierung. Hemmt die Induktion von Stickstoffmonoxid-Synthase.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dexamethasone
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 4961-4963 (2021)
Spectrophotometric resolution of ternary mixtures of Dexamethasone, Polymyxin B and Trimethoprim in synthetic and pharmaceutical formulations
Gallego JML and Arroyo JP
Analytica Chimica Acta, 437(2), 247-257 (2001)
Determination of prednisolone, dexamethasone and hydrocortisone in pharmaceutical formulations and biological fluid samples by voltammetric techniques using b-cyclodextrin modified carbon paste electrode
Balaji K, et al.
African Journal of Pharmacy and Pharmacology, 2(8), 157-166 (2008)
Fullerene-C60-modified edge plane pyrolytic graphite electrode for the determination of dexamethasone in pharmaceutical formulations and human biological fluids
Goyal RN, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 24(6), 1649-1654 (2009)
Two examples of rapid and simple drug analysis in pharmaceutical formulations using capillary electrophoresis: Naphazoline, dexamethasone and benzalkonium in nose drops and nystatin in an oily suspension
Raith K, et al.
Electrophoresis, 19(16-17), 2907-2911 (1998)