QC1488
Spurenmetalle 1 – WS
certified reference material
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 20 mL
Konzentration
in 5% HNO3
Methode(n)
AAS: suitable
ICP: suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Verpackung
Das Produkt enthält je 1 Stück der folgenden, verpackt als 20 mL Konzentrat.
QCI-016-2 (Spurenmetalle 2 - WS - Ampulle 2)
Zusammensetzung QCI-016-2
- QCI-016-1 (Spurenmetalle 1 - WS Ampulle 1)
- Arsen
- Beryllium
- Cadmium
- Chrom
- Kupfer
- Eisen
- Blei
- Lithium
- Mangan
- Quecksilber
- Nickel
- Selen
- Zink
- Aluminium
QCI-016-2 (Spurenmetalle 2 - WS - Ampulle 2)
Zusammensetzung QCI-016-2
- Antimon
- Barium
- Bor
- Magnesium
- Molybdän
- Silber
- Thallium
- Vanadium
Sonstige Hinweise
Die Werte der Analyten sind Lot-spezifisch.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?