Merck
CRM046
Supelco
Spurenmetalle – Lehm 1
certified reference material, pkg of 50 g
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 g
Hersteller/Markenname
RTC CRM046-050
Methode(n)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH-Wert
5.39
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wurde aus einer natürlich kontaminierten Matrix produziert und zertifiziert und wurde nicht aufkonzentriert oder in irgendeiner Weise verändert. Analytische Daten für die Zertifizierung wurden unter Verwendung von USEPA SW846, 3. Auflage Methoden 3050 (Heizblock) und 3051 (Mikrowelle) mit Salpetersäure-Extraktion erhalten. Die Analyse wurde nach USEPA-Methoden 6010 (ICP-ES), 6020 (ICP-MS) und 7000 (AES) durchgeführt.
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Sonstige Hinweise
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analyt
Beschreibung
    Arsenic
    Cadmium
    Chromium
    Cobalt
    Copper
    Lead
    Manganese
    Mercury
    Nickel
    Zinc
    Alle anzeigen (10)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)