Merck
CRM029
Supelco
Spurenmetalle – Klärschlamm 2
pkg of 50 g (dry)
Synonym(e):
Schlammmatrix CRM, Spurenmetalle
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 g (dry)
Hersteller/Markenname
RTC CRM029-050
Methode(n)
AAS: suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses zertifizierte Referenzmaterial wird in Übereinstimmung mit ISO 17034 und ISO/IEC 17025 hergestellt und zertifiziert. Alle Informationen zur Anwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials sind im Analysenzertifikat zu finden.
Anwendung
  • Standards für die Spurenmetallanalyse in der Umweltüberwachung: Spurenmetalle – Klärschlamm 2 Standardlösungen sind von entscheidender Bedeutung für die Bewertung und Überwachung der Schwermetallkontamination in Klärschlamm. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Umweltvorschriften in Bezug auf die Ableitung von Metallen eingehalten werden und somit eine Verunreinigung von Boden und Wasser verhindert wird (Pozzi et al., 2024).
  • Klärschlammuntersuchungen für die öffentliche Gesundheit: Diese Standards dienen zur Bewertung der Sicherheit und Umweltauswirkungen von Klärschlamm, insbesondere um zu verstehen, wie Spurenmetalle aus dem Schlamm die menschliche Gesundheit und ökologische Systeme beeinflussen können. Diese Tests sind für das Risikomanagement im Zusammenhang mit der Verwendung von Klärschlamm in der Landwirtschaft unerlässlich (El-Aassar et al., 2023).
  • Forschung zur Umweltverschmutzung: Forscher verwenden diese Standards, um die langfristigen Auswirkungen von Spurenmetallen auf Ökosysteme zu untersuchen. Dabei geht es um die Verfolgung des Verbleibs und der Umwandlung von Metallen in Umweltkompartimenten, was für die Entwicklung von Strategien zur Abschwächung ihrer schädlichen Auswirkungen von entscheidender Bedeutung ist (Shi et al., 2023).
Sonstige Hinweise
Die Analytwerte können von Charge zu Charge variieren. Einige Chargen enthalten möglicherweise nicht alle Analyte.
Analyt
Beschreibung
    Aluminum
    Antimony
    Arsenic
    Barium
    Beryllium
    Boron
    Cadmium
    Calcium
    Chromium
    Cobalt
    Copper
    Iron
    Lead
    Magnesium
    Manganese
    Mercury
    Molybdenum
    Nickel
    Potassium
    Selenium
    Silicon
    Silver
    Sodium
    Strontium
    Sulfur
    Vanadium
    Zinc
    Alle anzeigen (27)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)