Merck
C3674
Sigma-Aldrich
Zitronensäure Trinatriumsalz
≥98% (GC), anhydrous
About This Item
Lineare Formel:
C6H5O7Na3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.07
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (GC)
Form
powder
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;/q;3*+1/p-3
InChIKey
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Zitronensäure-Trinatriumsalz hat ein Molekulargewicht von 258 Da. Es hat einen hohen Natriumgehalt und hohe Siebkoeffizienten.
Anwendung
Zitronensäure-Trinatriumsalz hat folgende Anwendungen:
  • Bestandteil von Mobilphasenpuffer bei Hochleistungsflüssigkeitschromatographie-Analysen von Homogenaten des dorsalen Striatums(124)
  • Elektrolyt für die Co-Abscheidung von NiW(125)
  • Bestandteil von SSC (Salzlösung-Natriumcitrat)-Puffer für Waschschritte bei der Hybridisierung von Sonden(126)
Biochem./physiol. Wirkung
Zitronensäure-Trinatriumsalz wird als 4%ige Lösung kommerziell als Antikoagulans für die Lagerung von Blut verwendet. Es wird in der Nierenersatztherapie (CRRT) als Mittel für die regionale Zitratantikoagulation (RCA) genutzt. Zitronensäure-Trinatriumsalz dient bei der Herstellung von Eisen (II, III)-Oxid-Mikrohohlkugeln (Nanopartikel) als elektrostatischer Stabilisator.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Trisodium citrate-assisted synthesis of highly water-dispersible and superparamagnetic mesoporous Fe3O4 hollow microspheres via solvothermal process
Jiang X, et al.
Journal of alloys and compounds, 636, 34-39 (2015)
Regional citrate anticoagulation for RRTs in critically ill patients with AKI
Morabito S, et al.
Clinical journal of the American Society of Nephrology : CJASN, 9(12), 2173-2188 (2014)
Citrate anticoagulation for continuous renal replacement therapy (CRRT) in patients with acute kidney injury admitted to the intensive care unit
Davenport Aand Tolwani A
NDT Plus, 2(6), 439-447 (2009)
Hicham Majd et al.
Biomaterials, 54, 136-147 (2015-04-25)
Over the past decade, various implantable devices have been developed to treat diseases that were previously difficult to manage such diabetes, chronic pain, and neurodegenerative disorders. However, translation of these novel technologies into clinical practice is often difficult because fibrotic
Heidi M Rivera et al.
Obesity (Silver Spring, Md.), 23(11), 2157-2164 (2015-11-05)
To utilize a nonhuman primate model to examine the impact of maternal high-fat diet (HFD) consumption and pre-pregnancy obesity on offspring intake of palatable food and to examine whether maternal HFD consumption impaired development of the dopamine system, critical for