C0501
Casein Peptone
Acid digest of casein from bovine milk, ≥7.8% total, suitable for biotechnology and microbiology
Synonym(e):
Casein hydrolysate, Hy-Case® Amino
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Hy-Case® Amino, from bovine milk, Casein acid hydrolysate, Suitable for microbiology
Biologische Quelle
bovine milk
Qualitätsniveau
Form
powder
Enthält
30-40% sodium chloride
Verpackung
pkg of (1 kg in poly bottle
100, 500 g in poly bottle)
Stickstoffbestimmung
≥7.8% total
pH-Wert
4.7-6.7
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Qualität
Rekonstituierung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)