Wichtige Dokumente
BP867
Losartan-Kalium
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Butyl-4-chlor-1-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-Imidazol-5-methanol-Kaliumsalz, 2-Butyl-4-chlor-1-{[2′-(1H-tetrazol-5-yl)-(1,1′-biphenyl)-4-yl]-methyl}-1H-imidazol-5-methanol Monokaliumsalz, DuP 753, Kalium-5-(4′-((2-butyl-4-chlor-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazol-1-yl)methyl)-[1,1′-biphenyl]-2-yl)tetrazol-1-id, MK 954
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
losartan
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)-c3ccccc3-c4nnnn4[K]
InChI
1S/C22H22ClN6O.K/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22;/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3;/q-1;+1
InChIKey
OXCMYAYHXIHQOA-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... AGTR1(185)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)