Wichtige Dokumente
BP705
Selegilin-Hydrochlorid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
R-(−)-Deprenyl -hydrochlorid, (R)-(−)-N,α-Dimethyl-N-(2-propinyl)-phenethylamin -hydrochlorid, (R)-(−)-N-α-Dimethyl-N-2-propinyl-benzolethanamin -hydrochlorid, Selegilin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
selegiline
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].C[C@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C
InChI
1S/C13H17N.ClH/c1-4-10-14(3)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13;/h1,5-9,12H,10-11H2,2-3H3;1H/t12-;/m1./s1
InChIKey
IYETZZCWLLUHIJ-UTONKHPSSA-N
Angaben zum Gen
human ... MAOB(4129)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)