Wichtige Dokumente
BP132
Disulfiram
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
Tetraethylthiuramdisulfid, Bis-(diethylthiocarbamoyl)-disulfid, Bis-(diethylthiocarbamyl)-disulfid, Disulfiram, TETD
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
disulfiram
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
mp (Schmelzpunkt)
69-71 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
InChI
1S/C10H20N2S4/c1-5-11(6-2)9(13)15-16-10(14)12(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
InChIKey
AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ALDH2(217)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)