Merck
BCR614S6
Polychlordibenzo-p-dioxine (PCDDs) und Polychlordibenzofurane (PCDFs) -Lösung
BCR®, certified reference material, Solution S6
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR614S6
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
87.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
31.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)