Wichtige Dokumente
BCR548
Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazon
BCR®, certified reference material
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\C=C)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H8N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h2-6,11H,1H2/b10-5+
InChIKey
JJPZHGIYUVFTGG-BJMVGYQFSA-N
Hinweis zur Analyse
BCR548
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)