BCR188
Milchpulver angereichert (Pestizide)
BCR®, certified reference material, pesticides
Synonym(e):
Milchpulver angereichert
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR188
BCR188
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: γ-HCH, p,p′-DDT, Endrin, Dieldrin, p,p′-DDE, β-HEPO, β-HCH, Hexachlorobenzene
Matrix Group: Dairy products and eggs
Organic Pollutants: γ-HCH, p,p′-DDT, Endrin, Dieldrin, p,p′-DDE, β-HEPO, β-HCH, Hexachlorobenzene
Matrix Group: Dairy products and eggs
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)