Merck
ERMBC706
Wheat flour (pesticides)
certified reference material, ERM®
Synonym(e):
Wheat flour
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
77101502
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
agriculture
Lagertemp.
−20°C
Hinweis zur Analyse
For more information please click on the below product number:
ERMBC706
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)