Merck
BCR152
Dibenz[a,i]acridin
BCR®, certified reference material
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.33
Beilstein:
209225
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
c1ccc2cc3nc4ccc5ccccc5c4cc3cc2c1
InChI
1S/C21H13N/c1-2-7-16-13-21-17(11-15(16)6-1)12-19-18-8-4-3-5-14(18)9-10-20(19)22-21/h1-13H
InChIKey
MRXMZJQYYWLOCW-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR152
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)