Wichtige Dokumente
B2209
Benz[a]anthracen
99%
Synonym(e):
1,2-Benzanthracen, Tetraphen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
bp
437.6 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
157-159 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)cc2c1
InChI
1S/C18H12/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1-12H
InChIKey
DXBHBZVCASKNBY-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?