Wichtige Dokumente
B5524
Benzydamin -hydrochlorid
analytical standard
Synonym(e):
1-Benzyl-3-[3-(dimethylamino)-propoxy]-1H-indazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CN(C)CCCOc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C19H23N3O.ClH/c1-21(2)13-8-14-23-19-17-11-6-7-12-18(17)22(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16;/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3;1H
InChIKey
HNNIWKQLJSNAEQ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)