Merck
B1145000
Bromhexin -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Amino-3,5-dibrom-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamin -hydrochlorid, N-(2-Amino-3,5-dibrombenzyl)-N-methyl-cyclohexylamin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H20Br2N2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
412.59
Beilstein:
4848376
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
bromhexine
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl.CN(Cc1cc(Br)cc(Br)c1N)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H20Br2N2.ClH/c1-18(12-5-3-2-4-6-12)9-10-7-11(15)8-13(16)14(10)17;/h7-8,12H,2-6,9,17H2,1H3;1H
InChIKey
UCDKONUHZNTQPY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Bromhexine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Mladen Stojanov et al.
International journal of pharmaceutics, 422(1-2), 349-355 (2011-10-27)
Bromhexine hydrochloride (bromhexine) is a mucolytic agent with very low aqueous solubility. However, with addition of cyclodextrins (CD) to the formulation, this disadvantage may be limited and therapeutic doses of bromhexine in solution can be achieved. The interaction of bromhexine
Marcello Nicoletti et al.
Natural product research, 24(14), 1325-1329 (2010-08-31)
The utilisation of NMR fingerprinting is proposed as a rapid, available and reliable method to determine the contamination of herbal products. The presence of nimesulide has been reported recently as the contaminant of P.C. 28 Plus, a product based on
Saman Azodi-Deilami et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 164(2), 133-147 (2010-11-16)
Imprinted polymers are now being increasingly considered for active biomedical uses such as drug delivery. In this work, the use of molecularly imprinted polymers (MIPs) in designing new drug delivery devices was studied. Imprinted polymers were prepared from methacrylic acid
A Hamzaoui et al.
Archives de pediatrie : organe officiel de la Societe francaise de pediatrie, 17(11), 1531-1534 (2010-09-21)
Gougerot Sjögren syndrome is rare during childhood. Diagnosis in adult patients is usually based on sets of criteria combining clinical, serological, and salivary gland histopathological findings. In the pediatric age group, clinical manifestations might be different from the adult form.
Matthew E Spector et al.
Head & neck, 34(12), 1727-1733 (2012-01-17)
Despite better prognosis, there is a group of oropharyngeal squamous cell carcinoma (SCC) human papillomavirus (HPV)+ patients who experience treatment failure and succumb to distant metastasis. Seventy-eight previously untreated patients nested in a concurrent chemoradiation protocol were reviewed to correlate