Wichtige Dokumente
463434
2-Amino-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamin
98%
Synonym(e):
N-(2-Aminobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
44-47 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CN(Cc1ccccc1N)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H22N2/c1-16(13-8-3-2-4-9-13)11-12-7-5-6-10-14(12)15/h5-7,10,13H,2-4,8-9,11,15H2,1H3
InChIKey
MTVBBLNLYSYKCQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)