Merck
B0477000
Benserazid -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
DL-Serin-2-(2,3,4-trihydroxybenzyl)-hydrazid -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15N3O5 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
benserazide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl.NC(CO)C(=O)NNCc1ccc(O)c(O)c1O
InChI
1S/C10H15N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-2,6,12,14-17H,3-4,11H2,(H,13,18);1H
InChIKey
ULFCBIUXQQYDEI-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... DDC(1644)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Benserazide hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Inhibitor von Aromatische-L-Aminosäure-Decarboxylase
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wai Kin D Ko et al.
Neurobiology of disease, 70, 138-148 (2014-06-28)
Regulators of G-protein signalling (RGS) proteins are implicated in striatal G-protein coupled receptor (GPCR) sensitisation in the pathophysiology of l-DOPA-induced abnormal involuntary movements (AIMs), also known as dyskinesia (LID), in Parkinson's disease (PD). In this study, we investigated RGS protein
Jacob Wienecke et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(36), 11984-12000 (2014-09-05)
Serotonin (5-HT), an important modulator of both sensory and motor functions in the mammalian spinal cord, originates mainly in the raphe nuclei of the brainstem. However, following complete transection of the spinal cord, small amounts of 5-HT remain detectable below
Sylvia Navailles et al.
CNS neuroscience & therapeutics, 20(7), 671-678 (2014-04-30)
Serotonin (5-HT) neurons mediate the ectopic release of dopamine (DA) induced by L-DOPA in the Parkinsonian brain. We hypothesized that the participation of noradrenalin transporters (NET) in the clearance of DA may account for the lower effect of L-DOPA in
Dalila Mango et al.
Experimental neurology, 261, 733-743 (2014-09-01)
γ-Aminobutyric acid A receptor (GABAAR)-mediated postsynaptic currents were recorded in brain slices from substantia nigra pars reticulate neurons. The selective adenosine A1 receptor (A1R) antagonist, 8-cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine (DPCPX), increased the frequency, but not the amplitude of spontaneous inhibitory post-synaptic currents (IPSCs)
Yong Wang et al.
Synapse (New York, N.Y.), 68(8), 332-343 (2014-03-07)
l-3,4-Dihydroxyphenylalanine (L-DOPA) is the most widely used drug for the treatment of Parkinson's disease. Unfortunately, chronic administration of this dopamine precursor causes L-DOPA-induced dyskinesia (LID), which is a debilitating complication whose pathogenesis remains unclear. In this study, we compared gene