ARK2188
Hexadecyltrimethylammoniumbromid
USP/NF
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
CTAB, Cetrimoniumbromid, Cetyltrimethylammoniumbromid, Palmityltrimethylammoniumbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
USP/NF
Qualitätsniveau
Form
powder
pH-Wert
5.0-7 (25 °C, 36.4 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
248-251 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble 36.4 g/L at 20 °C (completely)
Lagertemp.
2-25°C
SMILES String
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
471.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
244 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)