Merck
A8654
Sigma-Aldrich
Albumin aus Rinderserum
dimer mol wt ~132 kDa
Synonym(e):
Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.27
Biologische Quelle
bovine
Qualitätsniveau
Assay
0.9-1.4 mg per vial protein basis (biuret)
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
dimer ~132 kDa
monomer ~66 kDa
~66 kDa
Aufgereinigt durch
cold ethanol fractionation
Ursprung
USA origin
pH-Wert
5.2
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Marker for non-denaturing PAGE
Biochem./physiol. Wirkung
Bestimmte konformative und Primärsequenz-Epitope von BSA sind vermutete Allergene bei Menschen mit Rindfleisch- und Milchallergien.
Angaben zur Herstellung
Serumalbumin kann auch als Fraktion V bezeichnet werden. Diese Bezeichnungskonvention stammt aus der ursprünglichen Cohn-Methode zur Fraktionierung von Serumproteinen mittels kalter Ethanolfällung. Serumalbumin wurde in der fünften Ethanolfraktion bei der Cohn′schen Methode gefunden. Seither wird Serumalbumin von manchen als „Fraktion V“ bezeichnet, gleichgültig wie es gewonnen wurde. Andere verwenden diese Bezeichnung für Serumalbumin, das durch Ethanolfraktionierungsmethoden gewonnen wurde, die stark modifiziert wurden, seit die ursprüngliche Cohn-Methode beschrieben wurde. Sigma-Aldrich produziert und vertreibt Serumalbumine, die unter Anwendung verschiedener Primärmethoden, einschließlich der ursprünglichen Cohn-Fraktionierungsmethode, modifizierter Ethanolfraktionierungsmethoden, Hitzeschockfraktionierung und Chromatographie aufgereinigt wurden. Weitere Aufbereitungsschritte umfassen ggf. Kristallisierung oder Aktivkohlefiltration.
Rekonstituierung
0.9-1.4 mg/mL nach der Rekonstitution mit 1 mL Wasser
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Guillaume Gerez et al.
Biomolecules, 12(9) (2022-09-24)
SARS-CoV-2 receptor-binding domain (RBD) is a major target for the development of diagnostics, vaccines and therapeutics directed against COVID-19. Important efforts have been dedicated to the rapid and efficient production of recombinant RBD proteins for clinical and diagnostic applications. One
Nishant P Visavadiya et al.
Cell communication and signaling : CCS, 14(1), 32-32 (2016-12-17)
STAT3 is increasingly becoming known for its non-transcriptional regulation of mitochondrial bioenergetic function upon activation of its S727 residue (S727-STAT3). Lengthy mitochondrial dysfunction can lead to cell death. We tested whether an integrin-FAK-STAT3 signaling pathway we recently discovered regulates mitochondrial
Marcos V A S Navarro et al.
PLoS biology, 9(2), e1000588-e1000588 (2011-02-10)
The bacterial second messenger bis-(3'-5') cyclic dimeric guanosine monophosphate (c-di-GMP) has emerged as a central regulator for biofilm formation. Increased cellular c-di-GMP levels lead to stable cell attachment, which in Pseudomonas fluorescens requires the transmembrane receptor LapD. LapD exhibits a
Manoj K Pandey et al.
Molecular pharmacology, 75(3), 525-533 (2008-12-24)
The aim of the current study is to determine whether butein (3,4,2',4'-tetrahydroxychalcone) exhibits antiproliferative effects against tumor cells through suppression of the signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) activation pathway. We investigated the effects of butein on constitutive
Tânia Veiga et al.
Eukaryotic cell, 11(2), 238-249 (2011-12-14)
The industrial production of penicillin G by Penicillium chrysogenum requires the supplementation of the growth medium with the side chain precursor phenylacetate. The growth of P. chrysogenum with phenylalanine as the sole nitrogen source resulted in the extracellular production of