A5431
Noble-Agar
Synonym(e):
Agar, Agar-Agar
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Anwendung(en)
food and beverages
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChIKey
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Zur Kultivierung von Tumorspheroiden
- In Lysoplate-Assay-Verfahren nach Osserman & Lawlor zur Messung der Lysozymkonzentration in Albumin oder Plasma
- Als BG11-Mediumkomponente für die Züchtung von Scenedesmus obtusiusculus-Stämmen
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)