A4628
Albumin -Lösung
5% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled
Synonym(e):
Albumin -Lösung aus Rinderserum, BSA-Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine
Qualitätsniveau
Sterilität
aseptically filled
Assay
4.8-5.5% protein basis (biuret)
Form
solution
Aufgereinigt durch
heat shock fractionation
Enthält nicht
stabilizer or preservative
Ursprung
USA origin
Konzentration
4.8-5.5% (biuret)
5% in 0.85% sodium chloride
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
bovine ... ALB(280717)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- as a component in Opti-minimum essential medium (MEM) to serve as the transfection media to study the effect of albumin on transfection efficiency
- as a component in 0.1% Tween-20/PBS (PBST) in diluting primary antibodies to incubate cells
- to incubate hydroxyapatite (HA) for in vitro study
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)