Merck
A214630
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TC-rA(ib) Phosphoramidite
configured for ABI
Synonym(e):
DMT-2′O-TC-rA(ib) Amidite
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C49H61N8O10PS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1017.16
UNSPSC-Code:
41116105
Assay
≥98% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Qualitätsniveau
Methode(n)
oligo synthesis: suitable
Verunreinigungen
≤-0.5% 31P-NMR P(III) impurites 145-155ppm (31P-NMR)
≤-0.5% Impurity 3′-TC Isomer (reversed phase HPLC)
Kompatibilität
configured for ABI
Nukleosidprofil
base: adenosine
base protecting group: isobutyryl
2' protecting group: TC
5' protecting group: DMT
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
S=C(N1CCS(CC1)(=O)=O)O[C@@H]2[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@H](O[C@H]2N3C4=C(N=C3)C(NC(C(C)C)=O)=NC=N4)COC(C5=CC=C(OC)C=C5)(C6=CC=C(OC)C=C6)C7=CC=CC=C7
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)