Wichtige Dokumente
A1340000
Atenolol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(±)-4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)-amino]-propoxy]-benzolacetamid, 4-[2′-Hydroxy-3′-(isopropylamino)-propoxy]-phenylacetamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
atenolol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(N)=O)cc1
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)
InChIKey
METKIMKYRPQLGS-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRB1(153)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)