Wichtige Dokumente
A1091
Azocarmin G
Powder
Synonym(e):
Rosindulin, Säurerot 101
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Azocarmin G,
Form
powder
Qualitätsniveau
Farbe
dark red
Löslichkeit
water: 1 mg/mL, clear, red
ε (Extinktionskoeffizient)
210-255 at 510-523 nm in water
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(Nc2cc3[n+](-c4ccccc4)c5ccccc5nc3c6ccc(cc26)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C28H19N3O6S2.Na/c32-38(33,34)20-12-10-18(11-13-20)29-25-17-27-28(22-15-14-21(16-23(22)25)39(35,36)37)30-24-8-4-5-9-26(24)31(27)19-6-2-1-3-7-19;/h1-17H,(H2,32,33,34,35,36,37);/q;+1/p-1
InChIKey
LUERODMRBLNCFK-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
It may be also be used as a reference standard in the determination of azocarmine G in food products and beverages using high performance liquid chromatography coupled with diode array detector (HPLC-DAD).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?