Wichtige Dokumente
A0460000
7-Aminodesacetoxycephalosporansäure
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
7-ADCA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cefradine, cefadroxil, cefalexin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](N)C2=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-3-2-14-7-4(9)6(11)10(7)5(3)8(12)13/h4,7H,2,9H2,1H3,(H,12,13)/t4-,7-/m1/s1
InChIKey
NVIAYEIXYQCDAN-CLZZGJSISA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)