Merck
A0349000
Allantoin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
5-Ureido-hydantoin, Glyoxyldiureid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.12
Beilstein:
102364
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
allantoin
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
230 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
InChIKey
POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Allantoin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Purin-Metabolit des Harnsäure-Stoffwechselwegs. Harnsäure reagiert auch mit freien Radikalen zu Allantoin, daher könnte Allantoin zu einem nützlichen Biomarker für oxidativen Stress werden.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Juan Luis Díaz-Leal et al.
Journal of experimental botany, 63(11), 4095-4106 (2012-03-24)
The ureides allantoin and allantoate are key molecules in the transport and storage of nitrogen in ureide legumes. In shoots and leaves from Phaseolus vulgaris plants using symbiotically fixed nitrogen as the sole nitrogen source, ureide levels were roughly equivalent
Adviye A Tolun et al.
Annals of epidemiology, 22(12), 892-894 (2012-10-16)
Oxidative stress has been implicated in Down syndrome (DS) pathology. This study compares DS individuals and controls on their urinary levels of allantoin and 2,3-dinor-iPF2α-III; these biomarkers have been previously validated in a clinical model of oxidative stress. Urine samples
Raymond Javan Chan et al.
Radiation oncology (London, England), 7, 121-121 (2012-08-02)
Radiation-induced skin reaction (RISR) is one of the most common and distressing side effects of radiotherapy in patients with cancer. It is featured with swelling, redness, itching, pain, breaks in skin, discomfort, and a burning sensation. There is a lack
Vincent Vagenende et al.
Journal of chromatography. A, 1310, 15-20 (2013-09-05)
In this study we present a simple and robust method for removing endotoxins from protein solutions by using crystals of the small-molecule compound 2,5-dioxo-4-imidazolidinyl urea (allantoin) as a solid phase adsorbent. Allantoin crystalline powder is added to a protein solution
Camila G Moreira et al.
Journal of ethnopharmacology, 141(3), 1005-1011 (2012-04-17)
Pyrostegia venusta is a native Brazilian plant which has a variety of uses in traditional folk medicine including the treatment of vitiligo. However, its effectiveness on melanogenesis is not yet elucidated. This study aimed to investigate the melanogenic activity of