99569
Kieselgel auf DC-Platten
L × W 5 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, fluorescent indicator
Synonym(e):
DC-Glasplatten-Kieselgel
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × B
5 cm × 20 cm
Schichtdicke
250 μm
Partikelgröße
8.0-12.0 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Allgemeine Beschreibung
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent is removed by supercritical extraction
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)