Merck
96683
Sigma-Aldrich
Mikropartikel auf Melaminharzbasis, nilblau-markiert
size: 6 μm
Synonym(e):
Melamin-Formaldehydharz
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Form
aqueous suspension
Konzentration
2.5% (solids)
Partikelgröße
6 μm std dev <0.1 μm, coeff var <2%
Fluoreszenz
λex 633 nm; λem 672 nm
Hinweis zur Analyse
Für jede Charge werden die exakte Partikelgrösse und die Standardabweichung mit einer Genauigkeit von 0.01 μm unter Verwendung eines Coulter Multisizers bestimmt.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)