Wichtige Dokumente
90287
Mikropartikel auf Melaminharzbasis, Carboxylat-modifiziert, FITC-markiert
analytical standard, size: 10 μm
Synonym(e):
Melamin-Formaldehydharz
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Form
aqueous suspension
particles
Konzentration
2.5% (solids)
Oberflächendeckung
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
Partikelgröße
10 μm std dev <0.3 μm, coeff var <3%
Fluoreszenz
λex 490 nm; λem 525
Anwendung(en)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Für jede Charge werden die exakte Partikelgrösse und die Standardabweichung mit einer Genauigkeit von 0.01 μm unter Verwendung eines Coulter Multisizers bestimmt.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Effect of addition of polyvinyl acetate to melamine-formaldehyde resin on the adhesion and formaldehyde emission in engineered flooring
International Journal of Adhesion and Adhesives, 25, 456-461 (2005)