Wichtige Dokumente
936987
DTBPF Pd G3 ChemBeads
Synonym(e):
1,1′-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene Pd G3
About This Item
Form
solid
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
, 4-6 wt. % (loading of catalyst)
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
87-150 °C ((decomposition))
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CC(P(c1cccc1)C(C)(C)C)(C)C.CC(P(c2cccc2)C(C)(C)C)(C)C.NC3=C(C4=CC=CC=C4[Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C3.[Fe]
InChI
1S/2C13H22P.C12H10N.CH4O3S.Fe.Pd/c2*1-12(2,3)14(13(4,5)6)11-9-7-8-10-11;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;;/h2*7-10H,1-6H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);;/q;;;;;+1/p-1
InChIKey
AGXLTHQKOWPGBX-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)