Wichtige Dokumente
92718
1-(Trimethylsilyl)-imidazol/Pyridin-Mischung
for GC derivatization, LiChropur™
Synonym(e):
Silylierungsmischung VII, TMSI+Pyridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for GC derivatization
LiChropur™
Qualitätsniveau
Beschreibung
1:4 (v/v)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Dichte
0.98 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
c1ccncc1.C[Si](C)(C)n2ccnc2
InChI
1S/C6H12N2Si.C5H5N/c1-9(2,3)8-5-4-7-6-8;1-2-4-6-5-3-1/h4-6H,1-3H3;1-5H
InChIKey
PFVKFOIOKNIZKY-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
62.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?