Wichtige Dokumente
85433
Silylierungsmischung III
for GC derivatization, LiChropur™
Synonym(e):
N,O-Bis-(trimethylsilyl)-trifluoracetamid:Chlortrimethylsilan– 1-Trimethylsilylimidazol-Mischung, 1-Trimethylsilyl-imidazol/BSTFA/TMCS 3/3/2 (v/v/v), N,O-Bis-(trimethylsilyl)-trifluoracetamid/TMSIM/TMCS 3/3/2 (v/v/v)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for GC derivatization
LiChropur™
Qualitätsniveau
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Dichte
0.944 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](C)(C)Cl.C[Si](C)(C)Cl.C[Si](C)(C)n1ccnc1.C[Si](C)(C)n2ccnc2.C[Si](C)(C)n3ccnc3.C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F.C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F.C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
37.4 °F
Flammpunkt (°C)
3 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?