Merck
91916
Supelco
Leitfähigkeitsstandard
conductivity 30000 μS/cm at 25 °C
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
≤2.5% KCl (T)
Leitfähigkeit
29700-30300 μS/cm at 25 °C
Dichte
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Anwendung
Standard for conductivity sensor calibration.
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Analysis and Analyzers, 2 (2006)
Volunteer stream monitoring a methods manual null
Volunteer stream monitoring a methods manual null
Volunteer stream monitoring a methods manual null