Merck
918717
Sigma-Aldrich
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(1R,2R)-(−)-2-(dimethylamino)cyclohexyl]thiourea
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H21F6N3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
413.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.22
Form
powder
Qualitätsniveau
Funktionelle Gruppe
amine
fluoro
thiourea
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C17H21F6N3S/c1-26(2)14-6-4-3-5-13(14)25-15(27)24-12-8-10(16(18,19)20)7-11(9-12)17(21,22)23/h7-9,13-14H,3-6H2,1-2H3,(H2,24,25,27)/t13-,14-/m1/s1
InChIKey
NQRCAVZHOLYEBJ-ZIAGYGMSSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)