Wichtige Dokumente
916846
2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)benzoic acid
95%
Synonym(e):
Semi-flexible linker for PROTAC® development
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: linker
Funktionelle Gruppe
Boc
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(N(CC1)CCC1C(C=CC=C2)=C2C(O)=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H23NO4/c1-17(2,3)22-16(21)18-10-8-12(9-11-18)13-6-4-5-7-14(13)15(19)20/h4-7,12H,8-11H2,1-3H3,(H,19,20)
InChIKey
NPKPUCNATSURJQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)