Wichtige Dokumente
916587
3-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)benzoic acid
≥95%
Synonym(e):
Semi-flexible linker for PROTAC® development
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: linker
Funktionelle Gruppe
Boc
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(OC(C)(C)C)N1CCC(C2=CC(C(O)=O)=CC=C2)CC1
InChI
1S/C17H23NO4/c1-17(2,3)22-16(21)18-9-7-12(8-10-18)13-5-4-6-14(11-13)15(19)20/h4-6,11-12H,7-10H2,1-3H3,(H,19,20)
InChIKey
PDPYHAXCPUSEMT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)