91275
Propionyl-L-carnitin
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxopropoxy)-1-propanaminium Inneres Salz, L-Carnitin-propionylester, C3-Carnitin, Propanoyl-L-carnitin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥94.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]/D -24.0±2.0°, c = 0.2 in H2O
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤13% water ((calculated from elemental analysis)
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-]C(C[C@@H](OC(CC)=O)C[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-5-10(14)15-8(6-9(12)13)7-11(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3/t8-/m1/s1
InChIKey
UFAHZIUFPNSHSL-MRVPVSSYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?