Wichtige Dokumente
04265
Valeryl-L-carnitin
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxopentyl)-oxy]-1-propanaminium Inneres Salz, L-Carnitin-valerylester, Pentanoyl-L-carnitin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤10% water
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-5-6-7-12(16)17-10(8-11(14)15)9-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3/t10-/m1/s1
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?