Merck
910910
Sigma-Aldrich
5-Deoxy-D-ribose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.13
MDL-Nummer:
NACRES:
NA.22
Form
viscous liquid
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C5H10O4/c1-3(7)5(9)4(8)2-6/h2-5,7-9H,1H3/t3-,4+,5-/m1/s1
InChIKey
WDRISBUVHBMJEF-MROZADKFSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)