Merck
909823
Sigma-Aldrich
3-Azido-D-alanine hydrochloride
≥95%
Synonym(e):
(R)-2-Amino-3-azidopropanoic acid hydrochloride, 3-Azido-D-alanine HCl, 3-Azido-D-alanine hydrochloride, H-D-Ala(N3)-OH*HCl, H-D-Aza-OH*HCl, H-D-Dap(N3)-OH*HCl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H6N4O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
Assay
≥95%
Form
powder
Enthält
≤11.0% water
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
Verfügbarkeit
available only in USA
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Cl-].[N+H3][C@H](CN=[N+]=[N-])C(=O)O
InChI
1S/C3H6N4O2.ClH/c4-2(3(8)9)1-6-7-5;/h2H,1,4H2,(H,8,9);1H/t2-;/m1./s1
InChIKey
MQDWRZHPCDDSJZ-HSHFZTNMSA-N
Anwendung
Some clickable unnatural D-amino acids can be fed to bacterial cells and incorporate into cell walls. The D-amino acids can also be used to generate L-RNA aptamers for the corresponding L-amino acid.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Self-react. C
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)