Merck
90964
Supelco
Chlorwasserstoff -Lösung
3 M in methanol, for GC derivatization, LiChropur
Synonym(e):
Methanolische HCl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
NACRES:
NA.05
Qualität
for GC derivatization
LiChropur
Qualitätsniveau
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
Konzentration
3 M in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Dichte
0.871-0.881 g/mL at 20 °C
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methanolisches HCl (Chlorwasserstoff in Methanol) ist besonders gut geeignet, um Methylester flüchtiger (kurzkettiger) Fettsäuren herzustellen. Fettsäuren werden durch kurze Erhitzung bei hohen Temperaturen mit einem wasserfreien Alkohol (z. B. Methanol) in Gegenwart eines sauren Katalysators (z. B. HCl) in einem verschlossenen Gefäß verestert. In der Reaktion verbinden sich ein Fettsäuremolekül und ein Alkoholmolekül, wobei ein Wassermolekül freigesetzt wird. Die quantitative Rückgewinnung der Derivate aus dem Reaktionsmedium ist rasch und bequem zu bewerkstelligen.
Anwendung
Weitere Informationen entnehmen Sie den Produktinformationen.
Geeignet für die Derivatisierung von Kortikosteroiden, Östrogenen, Fettsäuren, Hopfen- und Bier-Bittersäuren sowie Lipiden, Ameisen- und Essigsäure (in Zigarettenrauch).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Derivatisierung von Fettsäuren, insbesondere von flüchtigen (kurzkettigen) Fettsäuren
  • Saubere Reaktion (ohne Nebenreaktion) mit flüchtigen Nebenprodukten
  • Für eine saubere und rasche quantitative Derivatisierung
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
David Costalago et al.
Scientific reports, 10(1), 8517-8517 (2020-05-24)
Fish growth and survival are largely determined by the nutritional quality of their food, and the fish that grow quickly during early life stages are more likely to reproduce. To adequately estimate the quality of the prey for fish, it
Joel T Kidgell et al.
International journal of biological macromolecules, 150, 839-848 (2020-02-15)
Ulvan, a sulfated polysaccharide extracted from the green seaweed genus Ulva, has bioactive properties including an immunomodulating capacity. The immunomodulatory capacity of ulvan from Ulva ohnoi, however, has not been assessed in detail. We depolymerised purified ulvan from U. ohnoi