Merck
90903
Sigma-Aldrich
Schaeffer und Fulton-Sporen-Färbelösung A
for microscopy
Synonym(e):
Malachitgrün-Lösung nach Schaeffer und Fulton
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
NACRES:
MA.02
Qualität
for microscopy
Produktlinie
BioChemika
Form
solution
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Eignung
spore forming microorganisms
InChI
1S/2C23H25N2.3C2H2O4/c2*1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;3*3-1(4)2(5)6/h2*5-17H,1-4H3;3*(H,3,4)(H,5,6)/q2*+1;;;/p-2
InChIKey
CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Bei der Schaeffer-Fulton Methode wird den Sporen mittels Bedampfung der bakteriellen Emulsion eine primäre Malachitgrün-Färbung aufgezwungen. Malachitgrün ist wasserlöslich und hat eine niedrige Affinität zum zellulärem Material. Darum können vegetative Zellen mit Wasser entfärbt und mit Safranin (Schaeffer und Fulton Sporen-Färbelösung B: Cat. No. 39955) gegengefärbt werden. Die Komponenten und die Methode sind auch als Kit erhältlich (Cat. No. 04551).
Komponenten
Zusammensetzung:
Schaeffer & Fulton`s Sporen-Färbelösung A: Malachitgrün 50 g/l in Wasser
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ola M Gomaa et al.
Cell biochemistry and biophysics, 65(3), 413-423 (2012-10-19)
Filamentous fungi show great promise in remediation of environmental contaminants such as industrial dyes. In the current study, Aspergillus niger (Genbank ID: JF437542) decolorized 82 % of the test dye malachite green (MG; 50 mg/l) during cultivation for 24 h.
R Sahraei et al.
Environmental monitoring and assessment, 185(7), 5817-5822 (2012-12-04)
A new spectrophotometric method is reported for the determination of nanomolar level of malachite green in surface water samples. The method is based on the catalytic effect of silver nanoparticles on the oxidation of malachite green by hexacyanoferrate (III) in
P Manoj Kumar Reddy et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 67(5), 1097-1104 (2013-02-19)
Oxidative decomposition of aqueous organic pollutant malachite green (MG) was studied in a dielectric barrier discharge reactor operated under ambient conditions. Total organic carbon content analysis confirmed the mineralization of the pollutant leading to the formation of carbon dioxide, which
Jia Zeng et al.
Biophysical journal, 104(1), 139-145 (2013-01-22)
It is shown that the nonlinear optical phenomenon known as second-harmonic generation can be used for label-free, time-resolved study of the transport of molecules through living cell membranes. The adsorption and transport of a 300-Da molecular-mass hydrophobic ion at the
Xiaofang Jia et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(42), 13494-13500 (2012-09-05)
This work describes a novel strategy for the highly sensitive and selective detection of cysteine (Cys) and glutathione (GSH) based on the Hg(2+)-AGRO100-malachite green (MG) complex system. The dye MG, which has a very low quantum yield in aqueous solution