Merck
86897
Supelco
Tetrabutylammonium-tetraphenylborat
for electrochemical analysis, ≥99.0%
Synonym(e):
Tetraphenylbortetrabutylammonium
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4N[B(C6H5)4]
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
561.69
Beilstein:
3857215
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.61
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
230-236 °C (lit.)
233-237 °C
Löslichkeit
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES String
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.C16H36N/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h1-20H;5-16H2,1-4H3/q-1;+1
InChIKey
ZHCCBGAUZWZGQV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Sonstige Hinweise
Leitsalz (z.B. Kalibrierung von konduktometrischen Zellen)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
B.P. Artamonov et al
Zhur. Prikl. Khim., 47, 588-588 (1974)
Yuriy Zholudov et al.
The Analyst, 136(3), 598-604 (2010-11-26)
The study of electrogenerated chemiluminescence (ECL) in aqueous and non-aqueous media with tetraphenylborate anion as a co-reactant is reported. The obtained results indicate that tetraphenylborate acts according to an oxidative reduction scheme and forms a strong reducer after being homogeneously